Imprimer
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 231 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄Cl₃NO₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570024
Numéro CAS: 59768-12-6
UN: 3261
ADR: 8,III