Imprimer
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR23987-1G OR23987-250MG OR23987-2.5G OR23987-5G
APOSOR23987-1GEA 366 EUR
APOSOR23987-1G APOSOR23987-250MG APOSOR23987-2.5G APOSOR23987-5G
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₃H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111717
Numéro CAS: 61888-37-7