Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₈H₆ClNO Point d'ébullition: 107 °C/3mmHg Point de fusion: 20…24 °C Densité: 1,224 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 109 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013858 Numéro CAS: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN: 2236 ADR: 6.1,II |