Imprimer
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23983-1G OR23983-250MG OR23983-500MG OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA 314 EUR
APOSOR23983-1G APOSOR23983-250MG APOSOR23983-500MG APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00104795
Numéro CAS: 55579-70-9