Imprimer
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 106 EUR
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 76…78 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052572
Numéro CAS: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III