Imprimer
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 26.1 EUR
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Point d'ébullition: 105 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052536
Numéro CAS: 88398-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III