Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule:
C₉H₁₅NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00087563 Numéro CAS: 51145-57-4 |