Imprimer
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 0 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010294
Numéro CAS: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II