Imprimer
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR23790-1G OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA 58 EUR
APOSOR23790-1G APOSOR23790-5G
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄HBr₂ClO₂S₂
Poids moléculaire: 340.44 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041439
Numéro CAS: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8 II