Imprimer
2,4,6-Trimethylheptane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 480 EUR
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 144…147 °C
Densité: 0.722 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3 III