Imprimer
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 476 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
Point d'ébullition: 189…192 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II