Imprimer
2,3-Dichlorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 84.1 EUR
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Dichlorobenzonitrile
2,3-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Poids moléculaire: 172.01 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C/6mmHg
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016372
Numéro CAS: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III