Imprimer
3,5-Dichlorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23753-100G OR23753-25G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 44.4 EUR
APOSOR23753-100G APOSOR23753-25G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorobenzonitrile 97%
3,5-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001800
Numéro CAS: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III