Imprimer
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-nitrothioanisole
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 493 EUR
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₆ClNO₂S
Poids moléculaire: 203.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052209
Numéro CAS: 70019-41-9