Imprimer
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 151 EUR
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté 97%
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Poids moléculaire: 234.68 g/mol
Point de fusion: 224…225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III