2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)-2-phenylethan-1-one
Formule:
C₁₉H₂₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052403 Numéro CAS: 147834-57-9 |