Ninhydrine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆O₄ Point de fusion: 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003791 Numéro CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 |