Imprimer
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23406-1G OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA 0 EUR
APOSOR23406-1G APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Formule: C₁₃H₁₇ClO
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117891
Numéro CAS: 57196-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III