Imprimer
2-Morpholino-3-pyridinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23393-10G OR23393-1G OR23393-100MG
APOSOR23393-10GEA 0 EUR
APOSOR23393-10G APOSOR23393-1G APOSOR23393-100MG
2-Morpholino-3-pyridinamine
2-Morpholino-3-pyridinamine
Formule: C₉H₁₃N₃O
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001243
Numéro CAS: 51627-47-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III