Imprimer
5-Phenylnicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 EUR
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086176
Numéro CAS: 10177-12-5