Imprimer
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 87 EUR
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086168
Numéro CAS: 1914-60-9