Imprimer
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 68.3 EUR
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126746
Numéro CAS: 25252-46-4