Imprimer
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23311-25G OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA 609 EUR
APOSOR23311-25G APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Point d'ébullition: 122…124 °C/0,05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086117
Numéro CAS: 216144-45-5