Imprimer
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Poids moléculaire: 173.1714 g/mol
Point de fusion: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681969
Numéro CAS: 27996-86-7