Imprimer
6-Morpholinonicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 EUR
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659703
Numéro CAS: 173282-60-5