Imprimer
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 236 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085167
Numéro CAS: 187999-31-1