Imprimer
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Aminomethyl)-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 144 EUR
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02055811
Numéro CAS: 352018-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III