Imprimer
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 87.3 EUR
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 132 °C/12mmHg
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159623
Numéro CAS: 2644-93-1