Imprimer
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23225-1G OR23225-250MG
APOSOR23225-1GEA 277 EUR
APOSOR23225-1G APOSOR23225-250MG
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₃S₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02681961
Numéro CAS: 321309-40-4
UN: 1759
ADR: 8,III