Imprimer
2-Thienyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 215 EUR
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₅H₃NOS
Point d'ébullition: 36…38 °C/1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677700
Numéro CAS: 2048-57-9