Imprimer
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 154 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formule: C₆H₅BrOS
Point de fusion: 29…33 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02677721
Numéro CAS: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II