Imprimer
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 132 EUR
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₂S₂
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681897
Numéro CAS: 18494-87-6
UN: 3261
ADR: 8,III