Imprimer
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 143 EUR
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Formule: C₁₁H₇ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681905
Numéro CAS: 181132-70-7