Imprimer
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 0 EUR
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C11H8O2S
Point de fusion: 188…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01313432
Numéro CAS: 19163-24-7