Imprimer
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.5 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Point d'ébullition: 125 °C/11mmHg
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015895
Numéro CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9