Imprimer
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00721565
Numéro CAS: 2849-93-6