Imprimer
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23101-5G OR23101-1G
APOSOR23101-5GEA 0 EUR
APOSOR23101-5G APOSOR23101-1G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568759
Numéro CAS: 10314-98-4