Imprimer
2-Bromopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 150 EUR
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Point d'ébullition: 62…64 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014601
Numéro CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7