Imprimer
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClO₂
Poids moléculaire: 180.59 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01659782
Numéro CAS: 41717-28-6
UN: 3261
ADR: 8 III