Imprimer
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 85.7 EUR
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Point de fusion: 258…261 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796380
Numéro CAS: 68867-17-4