Imprimer
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR23082-1G OR23082-50MG OR23082-100MG OR23082-250MG OR23082-500MG OR23082-2.5G
APOSOR23082-1GEA 105 EUR
APOSOR23082-1G APOSOR23082-50MG APOSOR23082-100MG APOSOR23082-250MG APOSOR23082-500MG APOSOR23082-2.5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₇NOS
Point de fusion: 23…27 °C
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407320
Numéro CAS: 95453-54-6