Imprimer
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 144 EUR
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆ClNO₂S₂
Point d'ébullition: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052746
Numéro CAS: 80466-80-4
UN: 3265
ADR: 8,III