Imprimer
Isoquinolin-1-ylmethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
OR23079-1G OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA 562 EUR
APOSOR23079-1G APOSOR23079-250MG
Isoquinolin-1-ylmethanol
Isoquinolin-1-ylmethanol
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086097
Numéro CAS: 27311-63-3