Imprimer
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide quinoléine-2-carboxylique
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Poids moléculaire: 173.17 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006752
Numéro CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Indice Merck: 12,08227