2,4-Dihydroxybenzophénone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Point de fusion: 144…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002277 Numéro CAS: 131-56-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...