Imprimer
4-(Aminométhyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (4-Pyridylmethyl)amine, 4-Picolamine, 4-Pyridylméthylamine
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 97.3 EUR
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminométhyl)pyridine
4-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.065 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006449
Numéro CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8 II