Imprimer
Acide isonicotinique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-pyridinecarboxylique, Acide pyridine-4-carboxylique
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 89.9 EUR
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Acide isonicotinique 99%
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
Poids moléculaire: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C/15mmHg
Point de fusion: 310…315 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Indice Merck: 13,05206