Acide 2-pyridinecarboxylique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide pyridine-2-carboxylique
Formule:
C₆H₅NO₂ Point de fusion: 139…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006293 Numéro CAS: 98-98-6 EINECS: 202-719-7 |