Imprimer
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: 131…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003088
Numéro CAS: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8