Imprimer
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formule: C₈H₉NO
Point de fusion: 78…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617969
Numéro CAS: 42933-43-7